missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Lysozyme Antibody (LYZ/3944), PE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-14115PE
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Lysozyme Monoclonal antibody specifically detects Lysozyme in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Specifikationer
| Lysozyme | |
| Monoclonal | |
| PE | |
| EC 3.2.1.17, lysozyme, lysozyme (renal amyloidosis)1,4-beta-N-acetylmuramidase C, lysozyme C, LZM, renal amyloidosis | |
| Recombinant fragment of human Lysozyme protein (around aa 18-147) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P61626) | |
| 0.1 mL | |
| Cardiovascular Biology, Immunology | |
| 4069 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b κ |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array | |
| LYZ/3944 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering