Läs mer
Melford Lysozym från kycklingäggvita
Produktkod. 30018447
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018447 1 g
30018449 5 g
30018448 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30018447 Leverantör Melford Leverantörsnummer L381001.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Renad från kycklingäggvita, 2x kristalliserad, dialyserad och levererad som ett saltfritt lyofiliserat pulver.
Renad från kycklingäggvita, 2x kristalliserad, dialyserad och levererad som ett saltfritt lyofiliserat pulver.
Torrpulver stabilt i 3 - 5 år vid torr förvaring vid 2 C °till 8 °C.
Stamlösningen är stabil i upp till 3 dagar vid 4 °C och upp till 1 år vid -20 °C.
Specifikationer
CAS 12650-88-3
Kvantitet 1 g