Läs mer
Melford Lysozym från kycklingäggvita
Produktkod. 30018448
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018448 10 g
30018447 1 g
30018449 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30018448 Leverantör Melford Leverantörsnummer L3810010.0
Renad från kycklingäggvita, 2x kristalliserad, dialyserad och levererad som ett saltfritt lyofiliserat pulver.
Renad från kycklingäggvita, 2x kristalliserad, dialyserad och levererad som ett saltfritt lyofiliserat pulver.
Torrpulver stabilt i 3 - 5 år vid torr förvaring vid 2 C °till 8 °C.
Stamlösningen är stabil i upp till 3 dagar vid 4 °C och upp till 1 år vid -20 °C.
Specifikationer
CAS 12650-88-3
Kvantitet 10 g