Läs mer
Melford Lysozym från kycklingäggvita
Produktkod. p-200086981
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Produktkod. 30018447
Brand: Melford L381001.0
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Renad från kycklingäggvita, 2x kristalliserad, dialyserad och levererad som ett saltfritt lyofiliserat pulver.
Renad från kycklingäggvita, 2x kristalliserad, dialyserad och levererad som ett saltfritt lyofiliserat pulver.
Torrpulver stabilt i 3 - 5 år vid torr förvaring vid 2 C °till 8 °C.
Stamlösningen är stabil i upp till 3 dagar vid 4 °C och upp till 1 år vid -20 °C.
Specifikationer
CAS 12650-88-3
Kvantitet 1 g