Läs mer
MedChemExpress Lysozyme from chicken egg white
Produktkod. 16428748
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet unitSize
16428748 10 g 10g
1 options
Produktkod. 16428748 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYB2237
MedChemExpress Lysozyme from chicken egg white is a bactericidal enzyme present in chicken eggs, and it lyses gram-positive bacteria.
Specifikationer
CAS 12650-88-3
Innehåll och lagring Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Produkttyp Natural Products
Kvantitet 10 g
Frakt skick Room temperature
Löslighet H2O : 10 mg/mL (Need ultrasonic and warming)