Läs mer
MedChemExpress Lysozyme from chicken egg white
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 12650-88-3 |
| Innehåll och lagring | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Produkttyp | Natural Products |
| Kvantitet | 5 g |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | H2O : 10 mg/mL (Need ultrasonic and warming) |