Läs mer
Abnova™ Lysozyme (Egg White), 2X
Produktkod. 16121780
:
1g
Produktkod. 16121780
Brand: Abnova™ P5238.1g
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Used for Enzyme
#REF!
Specifikationer
Tillträdesnummer P00698
För användning med (applikation) Enzyme Activity
Gen-ID (Entrez) 396218
Molekylvikt (g/mol) 14.3kDa
Namn Lysozyme (Egg White), 2x
Beredningsmetod Native protein purified from Egg Whites
Kvantitet 1 g
Förvaringskrav Store at 4°C.
Regulatorisk status RUO
Gene Alias LYZC
Vanligt namn LYZ
Gensymbol LYZ
Analyser Lysozyme Assay; Nucleic acid preparation; Protein purification from inclusion bodies; Plasmid preparation (to break down membranes and cell wall); Hydrolysis of chitin, Lysozyme Assay; Hydrolysis of bacterial cell walls.
Biologisk aktivitet ≥8,000 units per mg dry weight. One Unit is equal to a decrease in turbidity of 0.001 per minute at 450nm at pH 7.0 and 25°C, using a 0.3mg/ml suspension of Micrococcus lysodeikticus cells as substrate.
Art Chicken
Protein Tag None
Uttryckssystem Native protein purified from Egg Whites
Form Lyophilized