Läs mer
MP Biomedicals™ Lysozym, MP Biomedicals™
Produktkod. 11374019 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11374019 500 mg 500mg
1 options
Produktkod. 11374019 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 02100831.5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    516.00 SEK
    490.74 SEK / 500mg
    Save 25.26 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Används för lysering av E. coli och Streptomycetes för extraktionsändamål. Lysozym, MP Biomedicals hydrolyserar företrädesvisβ -1,4 glukosidbindningar mellan N-acetylmuraminsyra och N-acetylglukosamin. Enzymaktivitet:≥ 20 000 u/mg fast.
Ett enzym som används i en mängd olika biokemiska tillämpningar.
  • För lysering av E. coli och Streptomycetes för extraktionsändamål, såsom att extrahera gruppspecifikt antigen
  • Kan fungera som ett groende medel för bakteriesporer
  • Hos människor kan den vara mediatorn i antitumörfunktionen hos makrofager som utsöndrar enzymet
  • Det finns bevis för att brosklysozym har en roll i broskförkalkning
  • Enzymet bryter ner cellväggarna hos bakterier
  • Används för att förbereda sfäroplaster
Lysozym hydrolyserarβ (→1 4) kopplingar mellan N-acetylmuraminsyra och N-acetyl-D-glukosaminrester i peptidoglykan och mellan N-acetyl-D-glukosaminrester i kitodextrin.
  • Dessa länkar förekommer i mukopeptidcellväggstrukturen hos vissa mikroorganismer, såsom Micrococcus lysodeikticus.
  • Gram-positiva celler är ganska känsliga för denna hydrolys, eftersom deras cellväggar har en hög andel peptidoglykan.
  • Gramnegativa bakterier är mindre mottagliga på grund av närvaron av ett yttre membran och en lägre andel peptidoglykan. Dessa celler kan dock hydrolyseras i närvaro av EDTA som kelerar metalljoner i det yttre bakteriemembranet.
  • Enzymet är aktivt över ett brett pH-område (6,0 9,–0). Vid pH 6,2 observeras maximal aktivitet över ett bredare område av jonstyrkor (0,02 0,100 –M) än vid pH 9,2 (0,01 0,–06 M).
Specifikationer
Koncentration Större än eller lika med 20 000 U/mg
Färg Vitt
Beskrivning Lysozym
CAS 9001-63-2
Formel vikt 2235,597 g/mol
Synonym muramidas; Mukopeptid N-acetylmuramoylhydrolas
Innehåll och lagring Förvara vid -20 °C
Givarkälla Kyckling äggvita
Form Pulver
För användning med (applikation) Cellysering
Kvantitet 500 mg
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lysozyme
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: lysozyme