Läs mer
Thermo Scientific™ M-20 mikroplatta svängande skoprotor för 1,6 l och 4 l Universal Purpose X Pro och ST Plus centrifuger
Produktkod. 10787205 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet:
2 x 3 Standard- eller 2 x 1 Deepwell-plattor
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
10787205 2 x 3 Standard- eller 2 x 1 Deepwell-plattor Varje
1 options
Produktkod. 10787205 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75003624
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25235.00 SEK
    22268.89 SEK / Paket med 1
    Save 2966.11 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
I lager
Snurra upp till sex mikroplattor och, med förseglade bärare, säkerställ certifierade förseglade förhållanden för alla prover med Thermo Scientific™ M-20 mikroplattor med svängande skopa.
Beställningsinformation:
Beställ 75003625 för förseglade bärare, med brickor och lock (sats med 2), och 75002011 för ersättningsförseglingslock (sats med 2). För Ersättnings-O-ringar för lock (sats om 4 med fett) beställ 75002012. Kontakta din försäljningsrepresentant för information.
Inkluderar:
Två hållare, två adaptrar
Kompatibel med:
Thermo Scientific Sorvall™ 16/16R, Sorvall lengend™ X1/X1R, Multifuge™ X1, Megafuge™ 16 centrifuger-serien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning M-20 mikroplatta Rotor
Typ Svängande skoprotor
Kapacitet 2 x 3 Standard- eller 2 x 1 Deepwell-plattor
Max. RCF 2,272 x g
Max. Hastighet 4,000 rpm
Radie (metrisk) 12.7 cm
För användning med (utrustning) Thermo Scientific Sorvall legend XT/XF, Sorvall legend X1, Sorvall ST 40, Sorvall ST 16, Multifuge X3/X3F, Multifuge X1, Megafuge 40, Megafuge 16 centrifuger serie
Vinkel 90°
Certifikat och efterlevnad Bioinneslutning certifierad av CAMR™ , HPA, Porton Down, Storbritannien
Bioinneslutning Ja