Beskrivning
Denna adapter är ett tillbehör till PLATEMASTERTM som möjliggör användning av 384-brunnsmikroplattor med positionering för hand.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Pipettertillbehör |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Färg | Grå |
| Material | Polypropen |
| För användning med (applikation) | Vätskehantering |
| För användning med (utrustning) | PLATEMASTER™ |
| Kvantitet | 1 |
| Garanti | 1 år |
| Bredd (engelska) | 6,26 tum |
| Visa mer |