Läs mer
R&D Systems™ m-3M3FBS
Produktkod. 18044282
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
18044282 10 mg
1 options
Produktkod. 18044282 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer 1941/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2220.77 SEK
    1977.15 SEK / 10mg
    Save 243.62 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Phospholipase C activator
Activator of phospholipase C (PLC). Stimulates superoxide generation, Ca2+ release and inositol phosphate formation in a variety of cell types. Also inhibits growth of the leukemic cell lines U937 and THP-1.
Negative Control also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material m-3M3FBS
CAS 200933-14-8
Kvantitet 10 mg
Produktlinje Tocris
Molekylformel C16H16F3NO2S
Formel vikt 343.36
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 343.36