Läs mer
Gilson™ Adapter för M-96 brunnstemperaturkontrollplatta
Produktkod. 15813192 Handla allt Gilson Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
PLATEMASTER™ , PIPETMAX™
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15813192 PLATEMASTER™ , PIPETMAX™ Varje
1 options
Produktkod. 15813192 Leverantör Gilson™ Leverantörsnummer F1077604
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3770.00 SEK
    3680.57 SEK / Paket med 1
    Save 89.43 SEK
    2% Av
I lager
Lägg i varukorgen
M-96 Well Temperature Control Plate Adapter är en 96-brunnars adapter som ger passiv temperaturkontroll för att hålla dina prover varma eller kalla.
Alu-heater Block är en adapter för PLATEMASTERTM och PIPETMAXTM som rymmer icke-skirtade och semi-skirtade plattor.
  • Ger passiv temperaturkontroll (varm eller kall) för dina prover
  • 96-brunnar för att hålla prover
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Pipettertillbehör
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Färg Grå
Enheten håller 96 rör
Material Polypropen
Volym (metrisk) 0.2 mL
För användning med (applikation) Vätskehantering, temperaturkontroll av prover
För användning med (utrustning) PLATEMASTER™ , PIPETMAX™
Kvantitet 1
Volym (engelska) 0,007 oz.
Garanti 1 år
Bredd (engelska) 0,04 tum
Höjd (engelska) 0,11 tum
Höjd (metrisk) 3 kg
Vikt (engelska) .02 lb
Vikt (metrisk) .01 kg
Antal per förpackning 1