Läs mer
m-Anisaldehyd, 97 %
Produktkod. 11934791 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11934791 500 mL Glasflaska 500ml
10113210 25 mL Glasflaska 25ml
10275770 100 mL Glasflaska 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11934791 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 156765000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-07-2026
CAS: 591-31-1 | C8H8O2 | 136,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 591-31-1
Molekylformel C8H8O2
Molekylvikt (g/mol) 136.15
InChI-nyckel WMPDAIZRQDCGFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-anisaldehyde, 3-anisaldehyde, benzaldehyde, 3-methoxy, m-methoxybenzaldehyde, metamethoxybenzaldehyde, 3-methoxy-benzaldehyde, unii-8zao7s0ivh, ccris 960, meta-anisaldehyde, 8zao7s0ivh
PubChem CID 11569
IUPAC-namn 3-metoxibensaldehyd
LEDER COC1=CC=CC(=C1)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material m-Anisaldehyde
Färg Gult
Densitet 1.1190g/mL, 1.119
Kokpunkt 143.0°C (50.0 mmHg)
Flampunkt 110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3OC6H4CHO
Brytningsindex 1.5500 to 1.5540
Kvantitet 500 mL
Beilstein 08,59
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol and ether
Formel vikt 136.15
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • m-Anisaldehyde
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.