Läs mer
m-Anisidine, 98%
Produktkod. 11449752
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
Produktkod. 11449752
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10815.0B
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 536-90-3 | C7H9NO | 123.155 g/mol
Den ovanligt stora mängden dibromprodukt som produceras vid bromering av m-anisidin kan tillskrivas de två dubbelt aktiva positionerna. Den bästa enantioselektiviteten på 97 % ee observerades för reaktionen av m-anisidin i organokatalytisk asymmetrisk trekomponentscyklisering av kanelaldehyder och primära aminer med 1,3-dikarbonylföreningar. Bevis för kontroll av 2:a harmoniska generationens aktiviteter från röntgenkristallstrukturerna av komplexen av l-vinsyra med m-anisidin och p-toluidin bestämdes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den ovanligt stora mängden dibromprodukt som produceras vid bromering av m-anisidin kan tillskrivas de två dubbelt aktiva positionerna. Den bästa enantioselektiviteten på 97 % ee observerades för reaktionen av m-anisidin i organokatalytisk asymmetrisk trekomponentscyklisering av kanelaldehyder och primära aminer med 1,3-dikarbonylföreningar. Bevis för kontroll av 2:a harmoniska generationens aktiviteter från röntgenkristallstrukturerna av komplexen av l-vinsyra med m-anisidin och p-toluidin bestämdes.
Löslighet Lösligt i
vatten (18g/L).
Anteckningar
Ljuskänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 536-90-3
Molekylformel C7H9NO
Molekylvikt (g/mol) 123.155
MDL-nummer MFCD00007783
InChI-nyckel NCBZRJODKRCREW-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-anisidine, 3-aminoanisole, m-methoxyaniline, 3-methoxybenzenamine, 3-anisidine, m-aminoanisole, benzenamine, 3-methoxy, m-anisylamine, 1-amino-3-methoxybenzene, unii-jxa144kx2i
PubChem CID 10824
IUPAC-namn 3-metoxianilin
LEDER COC1=CC=CC(=C1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material m-Anisidine
Smältpunkt -1°C
Densitet 1.101
Kokpunkt 250°C to 251°C
Flampunkt 126°C (258°F)
Odör Characteristic
Brytningsindex 1.581
Kvantitet 1000 g
UN-nummer UN2431
Beilstein 386119
Känslighet Light sensitive
Merck Index 14,667
Löslighetsinformation Soluble in water(18g/L).
Formel vikt 123.16
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.