Läs mer
m-anisidin, 98 %
Beskrivning
Den ovanligt stora mängden dibromprodukt som produceras vid bromering av m-anisidin kan tillskrivas de två dubbelt aktiva positionerna. Den bästa enantioselektiviteten på 97 % ee observerades för reaktionen av m-anisidin i organokatalytisk asymmetrisk trekomponentscyklisering av kanelaldehyder och primära aminer med 1,3-dikarbonylföreningar. Bevis för kontroll av 2:a harmoniska generationens aktiviteter från röntgenkristallstrukturerna av komplexen av l-vinsyra med m-anisidin och p-toluidin bestämdes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Den ovanligt stora mängden dibromprodukt som produceras vid bromering av m-anisidin kan tillskrivas de två dubbelt aktiva positionerna. Den bästa enantioselektiviteten på 97 % ee observerades för reaktionen av m-anisidin i organokatalytisk asymmetrisk trekomponentscyklisering av kanelaldehyder och primära aminer med 1,3-dikarbonylföreningar. Bevis för kontroll av 2:a harmoniska generationens aktiviteter från röntgenkristallstrukturerna av komplexen av l-vinsyra med m-anisidin och p-toluidin bestämdes.
Löslighet Lösligt i
vatten (18g/L).
Anteckningar
Ljuskänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | m-Anisidine |
| Smältpunkt | -1 °C |
| Densitet | 1.101 |
| Kokpunkt | 250 °C till 251 °C |
| Flampunkt | 126 °C (258 °F) |
| Odör | Kännetecken |
| Brytningsindex | 1.581 |
| Kvantitet | 50 g |
| UN-nummer | UN2431 |
| Beilstein | 386119 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- m-Anisidine
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H373-Kan orsaka organskador.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Contain: m-Anisidine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.