Läs mer
m-Anisoyl chloride, 99%
Produktkod. 10482211 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10482211 5 g Glasflaska 5g
10072770 25 g Glasflaska 25g
10713154 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10482211 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 212970050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1711-05-3 | C8H7ClO2 | 170.6 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1711-05-3
Molekylformel C8H7ClO2
Molekylvikt (g/mol) 170.6
MDL-nummer MFCD00000673
InChI-nyckel RUQIUASLAXJZIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-anisoyl chloride, benzoyl chloride, 3-methoxy, m-methoxybenzoyl chloride, 3-anisoyl chloride, m-anisic acid chloride, 3-methoxy-benzoyl chloride, benzoyl chloride, m-methoxy, 3-methoxybenzoic acid chloride, m-anisoylchloride, 3-anisoylchlorid
PubChem CID 74374
IUPAC-namn 3-metoxibensoylklorid
LEDER COC1=CC=CC(=C1)C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material m-Anisoyl chloride
Färg Färglös till gul
Densitet 1.2140g/mL, 1.214
Kokpunkt 123°C to 125°C (15.0 mmHg)
Flampunkt 92°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3OC6H4COCl
Brytningsindex 1.5575 to 1.5595
Kvantitet 5 g
Beilstein 10, 140
Löslighetsinformation Solubility in water: decomposes
Formel vikt 170.6
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.