Läs mer
M-Benzyl-N-trifluoroacetyl-L-tryptophan Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | M-Benzyl-N-trifluoroacetyl-L-tryptophan Methyl Ester |
| Analyt- eller komponentnamn | M-Benzyl-N-trifluoroacetyl-L-tryptophan Methyl Ester |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C21 H19 F3 N2 O3 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H19F3N2O3/c1-29-19(27)18(11-15-12-25-17-10-6-5-9-16(15)17)26(20(28)21(22,23)24)13-14-7-3-2-4-8-14/h2-10,12,18,25H,11,13H2,1H3/t18-/m0/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | COC(=O)[C@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)N(Cc3ccccc3)C(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | methyl (2S)-2-[benzyl-(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]-3-(1H-indol-3-yl)propanoate |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Molekylvikt (g/mol) | 404.382 |
| Visa mer |