Läs mer
M-Benzyl-N-trifluoroacetyl-L-tryptophan Methyl Ester, TRC
Produktkod. 30342964
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30342964 1 g
30332320 250 mg
30337255 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30342964 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB3161451G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material M-Benzyl-N-trifluoroacetyl-L-tryptophan Methyl Ester
Analyt- eller komponentnamn M-Benzyl-N-trifluoroacetyl-L-tryptophan Methyl Ester
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C21 H19 F3 N2 O3
InChI formel InChI=1S/C21H19F3N2O3/c1-29-19(27)18(11-15-12-25-17-10-6-5-9-16(15)17)26(20(28)21(22,23)24)13-14-7-3-2-4-8-14/h2-10,12,18,25H,11,13H2,1H3/t18-/m0/s1
Lösningstyp Neat
LEDER COC(=O)[C@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)N(Cc3ccccc3)C(=O)C(F)(F)F
IUPAC-namn methyl (2S)-2-[benzyl-(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]-3-(1H-indol-3-yl)propanoate
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvikt (g/mol) 404.382
Kvantitet 1 g
Formel vikt 404.135