Läs mer
m-bromotoluen, MP Biomedicals
Produktkod. 11438374 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11438374 10 g 10g
1 options
Produktkod. 11438374 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0521077610
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    368.00 SEK
    350.53 SEK / 10g
    Save 17.47 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material m-Bromotoluene
CAS 591-17-3
Molekylformel C7H7Br
MDL-nummer MFCD00000085
Kvantitet 10 g
Synonym 3-bromotoluene, m-bromotoluene, 3-methylbromobenzene, benzene, 1-bromo-3-methyl, m-tolyl bromide, toluene, m-bromo, 5-bromotoluene, 3-bromo-1-methylbenzene, m-methylbromobenzene, 3-methyl-1-bromobenzene
InChI-nyckel WJIFKOVZNJTSGO-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC=CC(Br)=C1
IUPAC-namn 1-brom-3-metylbensen
Molekylvikt (g/mol) 171.04
PubChem CID 11560
Formel vikt 171.04