missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
m-Carborane-1-carboxylic Acid (>85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | m-Carborane-1-carboxylic Acid |
| CAS | 18581-81-2 |
| Molekylformel | C3H12B10O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1,7-Dicarbadodecaborane-1-carboxylic Acid, 1-Carboxy-m-carborane |
| InChI formel | InChI=1S/C3H12B10O2/c14-1(15)3-4-2-5(3,4)7(2)8(2)6(2,4)9(3,4)11(3)10(3,5,7)13(7,8,11)12(6,8,9)11/h2,4-13H,(H,14,15) |
| LEDER | OC(=O)[C]1234[BH]567[BH]89%10[BH]5%11%12[BH]8%13%14[BH]%11%15%16[BH]16%12[BH]2%15%17[BH]3%18%19[BH]9%13([BH]47%10%18)[CH]%14%16%17%19 |
| Molekylvikt (g/mol) | 188.24 |
| Formel vikt | 190.1768 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?