Läs mer
m-Chloro Hippuric Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | m-Chloro Hippuric Acid |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8ClNO3/c10-7-3-1-2-6(4-7)9(14)11-5-8(12)13/h1-4H,5H2,(H,11,14)(H,12,13) |
| Formel vikt | 213.0193 |