Läs mer
Tocris Bioscience™ m-Chlorophenylbiguanide hydrochloride
Beskrivning
Prototypical potent and selective 5-HT3 receptor agonist.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | m-Chlorophenylbiguanide hydrochloride |
| CAS | 2113-05-5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Molekylformel | C8H11Cl2N5 |
| Formel vikt | 248.11 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 248.11 |