Läs mer
m-Cresol, 99%
Produktkod. p-3598403 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Förpackning:
Glasflaska
Metalltrumma
Förpackningsstorlek:
100g
10kg
1kg
2.5kg
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10367523 100 g Glasflaska 100g
10204570 500 g Glasflaska 500g
10785171 1 kg Glasflaska 1kg
10248223 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
11984661 10 kg Metalltrumma 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10367523 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 110581000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 108-39-4 | C7H8O | 108.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-39-4
Molekylformel C7H8O
Molekylvikt (g/mol) 108.14
MDL-nummer MFCD00002302
InChI-nyckel RLSSMJSEOOYNOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-cresol, metacresol, meta-cresol, phenol, 3-methyl, 3-hydroxytoluene, m-methylphenol, 3-cresol, m-kresol, m-oxytoluene, m-toluol
PubChem CID 342
ChEBI CHEBI:17231
IUPAC-namn 3-metylfenol
LEDER CC1=CC(=CC=C1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material m-Cresol
Smältpunkt 8.0°C to 10.0°C
Färg Färglös till röd
Densitet 1.0300g/mL, 1.03
Kokpunkt 203.0°C
Flampunkt 86°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3C6H4OH
Brytningsindex 1.5390 to 1.5420
Kvantitet 100 g
Beilstein 06,373
Merck Index 15,2564
Löslighetsinformation Solubility in water: in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and chloroform
Formel vikt 108.14
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • m-Cresol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.