Läs mer
m-Cresol, 99 %
Produktkod. 15453027
Change view
Kvantitet:
250 g
800 g
Förpackningsstorlek:
250g
800g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15453027 800 g 800g
11419612 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15453027 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10733.41
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 108-39-4 | C7H8O | 108,14 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Tillämpningar
m-Cresol används vid framställning av syntetiska hartser som fenol-formaldehydhartser, desinfektionsmedel och fotografiska framkallare. Det används som industriellt lösningsmedel för att lösa upp polymerer som polyanilin. Det fungerar som en föregångare till vitamin E och antiseptisk amylmetakresol. Det används som insulinkonserveringsmedel.
Löslighet Blandbar med
vatten, dietyleter, kloroform och etanol.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Luft- och ljuskänslig. Förvara på en sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka baser, starka syror, aluminium och aluminiumlegeringar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-39-4
Molekylformel C7H8O
Molekylvikt (g/mol) 108.14
MDL-nummer MFCD00002302
InChI-nyckel RLSSMJSEOOYNOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-Methylphenol
PubChem CID 342
ChEBI CHEBI:17231
IUPAC-namn 3-metylfenol
Specifikationer
Kemiskt namn eller material m-Cresol
Smältpunkt 11 °C till 12 °C
Kokpunkt 202 °C till 204 °C
Odör Fenolliknande
Känslighet Ljuskänslig
UN-nummer UN2076
Beilstein 506719
Densitet 1.034
Merck Index 14,2579
Löslighetsinformation Blandas med vatten, dietyleter, kloroform och etanol.
pH 5
Kvantitet 800 g
Flampunkt 86 °C
LEDER CC1=CC=CC(O)=C1
Formel vikt 108.14
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.