Läs mer
m-Cresol, 99%
Produktkod. p-7080966
Kvantitet:
250 g
800 g
Förpackningsstorlek:
250g
800g
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11419612
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10733.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 108-39-4 | C7H8O | 108.14 g/mol
m-Cresol används vid framställning av syntetiska hartser som fenol-formaldehydhartser, desinfektionsmedel och fotografiska framkallare. Det används som industriellt lösningsmedel för att lösa upp polymerer som polyanilin. Det fungerar som en föregångare till vitamin E och antiseptisk amylmetakresol. Det används som insulinkonserveringsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
m-Cresol används vid framställning av syntetiska hartser som fenol-formaldehydhartser, desinfektionsmedel och fotografiska framkallare. Det används som industriellt lösningsmedel för att lösa upp polymerer som polyanilin. Det fungerar som en föregångare till vitamin E och antiseptisk amylmetakresol. Det används som insulinkonserveringsmedel.
Löslighet Blandbar med
vatten, dietyleter, kloroform och etanol.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Luft- och ljuskänslig. Förvara på en sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka baser, starka syror, aluminium och aluminiumlegeringar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-39-4
Molekylformel C7H8O
Molekylvikt (g/mol) 108.14
MDL-nummer MFCD00002302
InChI-nyckel RLSSMJSEOOYNOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-Methylphenol
PubChem CID 342
ChEBI CHEBI:17231
IUPAC-namn 3-metylfenol
Specifikationer
Kemiskt namn eller material m-Cresol
Smältpunkt 11°C to 12°C
Kokpunkt 202°C to 204°C
UN-nummer UN2076
Beilstein 506719
Merck Index 14,2579
Löslighetsinformation Miscible with water,diethylether,chloroform and ethanol.
LEDER CC1=CC(=CC=C1)O
Formel vikt 108.14
Procent renhet 99%
Odör Phenol-like
Känslighet Light sensitive
Densitet 1.034
pH 5
Kvantitet 250 g
Flampunkt 86°C (186°F)
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • m-Cresol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 3-methylphenol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.