Läs mer
Thermo Scientific Chemicals m-Cresol Lila, ren, indikatorkvalitet
Produktkod. 13418488 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
13418488 50 g Glasflaska 50g
10792461 5 g Glasflaska 5g
10013030 10 g Glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 13418488 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 228200500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2303-01-7 | C21H18O5S | 382.43 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2303-01-7
Molekylformel C21H18O5S
Molekylvikt (g/mol) 382.43
MDL-nummer MFCD00005871
InChI-nyckel OLQIKGSZDTXODA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 73030
IUPAC-namn 4-[3-(4-hydroxi-2-metylfenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-bensoxatiol-3-yl]-3-metylfenol
LEDER CC1=C(C=CC(=C1)O)C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=C(C=C(C=C4)O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material m-Cresol Purple
Infrarött spektrum Authentic
Formel vikt 382.42
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
Specifik utsläckning 900 min. (578nm, in buffer)
Visuell övergångsintervall from pH 7.4 (yellow) to pH 9.0 (purple)
Färg Klart
Kvantitet 50 g
Fysisk form Fint kristallint pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.