Läs mer
m-Cresol Purple, sodium salt, pure, water soluble
Produktkod. 10276730 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10276730 5 g Glasflaska 5g
10072460 10 g Glasflaska 10g
15179223 50 g Glass bottle 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10276730 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 199250050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 62625-31-4 | C21H17NaO5S
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62625-31-4
Molekylformel C21H17NaO5S
MDL-nummer MFCD00010177
Synonym m-Cresol Purple, sodium salt
Specifikationer
Kemiskt namn eller material m-Cresol Purple, sodium salt
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble.
Infrarött spektrum Authentic
Formel vikt 404.4
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
Visuell övergångsintervall from pH 7.4 (yellow) to pH 9.0 (purple)
Färg Svart till brun/orange
Kvantitet 5 g
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.