Läs mer
m-Cresol Purple sodium salt
Produktkod. 11499156
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11499156 25 g 25g
11489156 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11499156 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18025.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 62625-31-4 | C21H17NaO5S
m-Cresol lila natriumsalt används för att upptäcka förändringar i pH under titreringar vid vilka färgförändringar sker vid pH 7,6-9,2. Vid bromering skapar m-kresol lila natriumsalt färgämnet bromokresolgrönt (sc-206036) som används som spårfärg i DNA-agarosgelelektrofores. Dessutom kan m-kresol lila natriumsalt användas för att färga epitelceller och proteiner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
m-Cresol lila natriumsalt används för att upptäcka förändringar i pH under titrering där färgförändringar sker vid pH 7,6-9,2. Vid bromering skapar m-kresol lila natriumsalt färgämnet bromokresolgrönt (sc-206036) som används som spårfärg i DNA-agarosgelelektrofores. Dessutom kan m-kresol lila natriumsalt användas för att färga epitelceller och proteiner.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62625-31-4
Molekylformel C21H17NaO5S
MDL-nummer MFCD00010177
Synonym m-Cresol Purple, water soluble; m-Cresolsulfonephthalein sodium salt
Specifikationer
Kemiskt namn eller material m-Cresol Purple sodium salt
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 404.42
Kvantitet 25 g
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.