Läs mer
m-Cresol Lila, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11445767
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11445767 5 g 5g
11455767 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11445767 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24338.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2303-01-7 | C21H18O5S | 382.43 g/mol
m-Cresol Purple fungerar som ett pH-indikatorfärgämne. Det spelar en viktig roll vid spektrofotometriska pH-mätningar. Den fungerar i pH-intervallen 1,2 - 2,8 (röd till gul) och 7,4 - 9,0 (gul till violett). Vidare används det för att färga epitelceller och proteiner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
m-Cresol Purple fungerar som ett pH-indikatorfärgämne. Det spelar en viktig roll vid spektrofotometriska pH-mätningar. Den fungerar i pH-intervallen 1,2 - 2,8 (röd till gul) och 7,4 - 9,0 (gul till violett). Vidare används det för att färga epitelceller och proteiner.
Löslighet
Lösligt i vatten och natriumhydroxidlösning. Något lösligt i alkohol.
Anmärkningar
Övergångsintervall (syra): pH 1,2 (röd) till pH 2,8 (gul); (alkaliskt) pH 7,4 (gul) till pH 9,0 (lila) Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2303-01-7
Molekylformel C21H18O5S
Molekylvikt (g/mol) 382.43
MDL-nummer MFCD00005871
InChI-nyckel OLQIKGSZDTXODA-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-Cresolsulfonephthalein
PubChem CID 73030
IUPAC-namn 4-[3-(4-hydroxi-2-metylfenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-bensoxatiol-3-yl]-3-metylfenol
LEDER CC1=C(C=CC(=C1)O)C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=C(C=C(C=C4)O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material m-Cresol Purple
Beilstein 350314
Merck Index 14,2577
Löslighetsinformation Soluble in water and sodium hydroxide solution. Slightly soluble in alcohol.
Formel vikt 382.44
Kvantitet 5 g
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.