Läs mer
m-Cresol, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15856490
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2.5 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15856490 2.5 L 2.5 L
15809700 100 mL 100ml
15819700 500 mL 500ml
15829700 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15856490 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8096912500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-39-4
Specifikationer
Smältpunkt 11.5°C
Densitet 1.03 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 203°C/1013 hPa
Molekylformel 3-(CH3)C6H4OH
MDL-nummer MFCD00002302
Kvantitet 2.5 L
Synonym m-Cresol, 3-Hydroxytoluol, 3-Methylphenol, m-Cresol
Molekylvikt (g/mol) 108.14