Läs mer
m-Cresol, TRC
Produktkod. 30133220
Change view
Kvantitet:
5 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133220 250 g
18053350 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30133220 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC781915250G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-39-4
Molekylformel C7 H8 O
Molekylvikt (g/mol) 108.14
Synonym Metacresol, 3-Methylphenol, Phenol, 3-methyl- (9CI, ACI), 3-Methylphenol (ACI), m-Cresol (8CI), 1-Hydroxy-3-methylbenzene, 3-Cresol, 3-Hydroxytoluene, m-Cresylic acid, m-Hydroxytoluene, m-Kresol, m-Methylphenol, m-Oxytoluene, m-Toluol, meta-Cresol, NSC 8768
IUPAC-namn 3-metylfenol
LEDER Cc1cccc(O)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methylphenol (m-Cresol)
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 250 g
InChI formel InChI=1S/C7H8O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5,8H,1H3
Formel vikt 108.0575
Procent renhet >95%