Läs mer
m-Cumenyl Phosphate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tris[3-(2-methylethyl)phenyl] Phosphate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H33O4P/c1-19(2)22-10-7-13-25(16-22)29-32(28,30-26-14-8-11-23(17-26)20(3)4)31-27-15-9-12-24(18-27)21(5)6/h7-21H,1-6H3 |
| Formel vikt | 452.2116 |
| Procent renhet | >95% |