Läs mer
m-Ethyltoluene, 98%
Produktkod. 15294604 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15294604 10 g 10g
15204614 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15294604 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 119000100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 620-14-4 | C9H12 | 120.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 620-14-4
Molekylformel C9H12
Molekylvikt (g/mol) 120.20
MDL-nummer MFCD00009259
InChI-nyckel ZLCSFXXPPANWQY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-ethyltoluene, m-ethyltoluene, 1-methyl-3-ethylbenzene, benzene, 1-ethyl-3-methyl, m-ethylmethylbenzene, m-methylethylbenzene, toluene, m-ethyl, 3-methylethylbenzene, 1-ethyl-3-methyl-benzene, unii-737ptd7o7e
PubChem CID 12100
ChEBI CHEBI:77512
IUPAC-namn 1-ethyl-3-methylbenzene
LEDER CCC1=CC=CC(C)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material m-Ethyltoluene
Smältpunkt -97°C to 95°C
Densitet 0.8600g/mL, 0.86
Kokpunkt 158.0°C to 159.0°C
Flampunkt 38°C
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Linjär formel C2H5C6H4CH3
Brytningsindex 1.4956
Kvantitet 10 g
Beilstein 05,396
Formel vikt 120.19
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • m-Ethyltoluene, 98%
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P331-Framkalla INTE kräkning.