Läs mer
m-Fluoro Prasugrel Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | m-Fluoro Prasugrel Hydrochloride |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H20FNO3S.ClH/c1-12(23)25-18-10-15-11-22(8-7-17(15)26-18)19(20(24)13-5-6-13)14-3-2-4-16(21)9-14;/h2-4,9-10,13,19H,5-8,11H2,1H3;1H |
| Formel vikt | 409.0915 |