Läs mer
m-Hydroxycinnamic acid, 99%, predominantly trans, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10550984 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10550984 100 g 100g
10061090 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10550984 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 121081000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 14755-02-3 | Molecular Formula: C9H8O3 | Molecular Weight: 164.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14755-02-3
Molekylformel C9H8O3
Molekylvikt (g/mol) 164.16
MDL-nummer MFCD00004390
InChI-nyckel KKSDGJDHHZEWEP-SNAWJCMRSA-N
Synonym 3-hydroxycinnamic acid, 3-coumaric acid, m-coumaric acid, m-hydroxycinnamic acid, 3-3-hydroxyphenyl acrylic acid, e-3-3-hydroxyphenyl acrylic acid, trans-3-hydroxycinnamic acid, trans-3-hydroxycinnamate, cinnamic acid, m-hydroxy, 2e-3-3-hydroxyphenyl prop-2-enoic acid
PubChem CID 637541
ChEBI CHEBI:32357
IUPAC-namn (E)-3-(3-hydroxyphenyl)prop-2-enoic acid
LEDER C1=CC(=CC(=C1)O)C=CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material m-Hydroxycinnamic acid
Namnnotering Predominantly trans
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 189°C to 192°C
Färg Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glass Bottle
Linjär formel HOC6H4CH=CHCO2H
Kvantitet 100 g
Beilstein 10, 294
Formel vikt 164.16
Procent renhet 99%
Fysisk form Fine Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • m-Hydroxycinnamic acid, predominantly trans
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.