Läs mer
m-Hydroxyhippuric Acid, TRC
Produktkod. 30136355
Change view
Kvantitet:
250 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30136355 2.5 g 2.5g
30010247 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30136355 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9431252.5G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1637-75-8
Molekylformel C9H9NO4
Molekylvikt (g/mol) 195.17
Synonym N-(3-Hydroxybenzoyl)-glycine, 3-Hydroxybenzoylglycine, 3-Hydroxyhippuric acid, N-m-Hydroxylbenzoylglycine
IUPAC-namn 2-[(3-hydroxybenzoyl)amino]acetic acid
LEDER Cl.N#CCCNC(C)Cc1ccccc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material m-Hydroxyhippuric Acid
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C9H9NO4/c11-7-3-1-2-6(4-7)9(14)10-5-8(12)13/h1-4,11H,5H2,(H,10,14)(H,12,13)
Formel vikt 195.0532