Läs mer
m-Isobutyl Ibuprofen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2RS)-2-[3-(2-Methylpropyl)phenyl]propanoic Acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18O2/c1-9(2)7-11-5-4-6-12(8-11)10(3)13(14)15/h4-6,8-10H,7H2,1-3H3,(H,14,15) |
| Formel vikt | 206.1307 |
| Procent renhet | >95% |