Läs mer
m,m-Quaterphenyl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | m,m-Quaterphenyl |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H18/c1-3-9-19(10-4-1)21-13-7-15-23(17-21)24-16-8-14-22(18-24)20-11-5-2-6-12-20/h1-18H |
| Formel vikt | 306.1409 |