Läs mer
m-nitro-(R,R)-threo-Chloramphenicol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | meta-Chloramphenicol |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12Cl2N2O5/c12-10(13)11(18)14-8(5-16)9(17)6-2-1-3-7(4-6)15(19)20/h1-4,8-10,16-17H,5H2,(H,14,18)/t8-,9-/m1/s1 |
| Formel vikt | 322.0123 |
| Procent renhet | >95% |