Läs mer
m-nitroacetanilid, TRC
Produktkod. 30469486
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30469486 5 g
1 options
Produktkod. 30469486 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN0101005G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material m-Nitroacetanilide
CAS 122-28-1
Molekylformel C8H8N2O3
Kvantitet 5 g
Synonym N-(3-nitrophenyl)-Acetamide, 3’-nitro-Acetanilide (6CI,7CI,8CI), m-nitro-Acetanilide (3CI), N-(3-Nitrophenyl)acetamide, 1-(Acetylamino)-3-nitrobenzene, 3-Nitro-N-acetylaniline, 3’-Nitroacetanilide, N-Acetyl-m-nitroaniline, NSC 1314, NSC 99339
InChI formel InChI=1S/C8H8N2O3/c1-6(11)9-7-3-2-4-8(5-7)10(12)13/h2-5H,1H3,(H,9,11)
LEDER CC(=O)Nc1cccc(c1)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn N-(3-nitrofenyl)acetamid
Molekylvikt (g/mol) 180.16
Formel vikt 180.0535