Läs mer
m-nitroacetofenon, 98 %
Produktkod. 10503681 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10503681 500 g Plastflaska 500g
10336630 100 g Plastflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10503681 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 128335000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 121-89-1 | C8H7NR3 | 165,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 121-89-1
Molekylformel C8H7NO3
Molekylvikt (g/mol) 165.15
MDL-nummer MFCD00007259
InChI-nyckel ARKIFHPFTHVKDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3'-nitroacetophenone, 3-nitroacetophenone, m-nitroacetophenone, 1-3-nitrophenyl ethanone, ethanone, 1-3-nitrophenyl, acetophenone, 3'-nitro, m-acetylnitrobenzene, usaf ma-1, methyl 3-nitrophenyl ketone, 3-nitroacetofenon
PubChem CID 8494
IUPAC-namn 1-(3-nitrofenyl)etanon
LEDER CC(=O)C1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material m-Nitroacetophenone
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 76,0 °C till 79,0 °C
Kokpunkt 201,0 °C till 203,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel O2NC6H4COCH3
Kvantitet 500 g
Beilstein 07, 288
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i alkohol
Formel vikt 165.15
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.