Läs mer
m-nitrobenzoesyra, TRC
Produktkod. 30477608
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30477608 10 g
1 options
Produktkod. 30477608 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN49470010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Nitrobenzoic acid
CAS 121-92-6
Molekylformel C7 H5 N O4
Kvantitet 10 g
Synonym Benzoic acid','3-nitro- (9CI','ACI), 3-Nitrobenzoic acid (ACI), Benzoic acid','m-nitro- (8CI), m-Carboxynitrobenzene, m-Nitrobenzenecarboxylic acid, m-Nitrobenzoic acid, m-Nitrobenzoic acid, NSC 9801
InChI formel InChI=1S/C7H5NO4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)
LEDER OC(=O)c1cccc(c1)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 3-nitrobensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 167.12
Formel vikt 167.0219