missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
m-Nitrobenzoic-d4 Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | m-Nitrobenzoic-d4 Acid |
| CAS | 78399-78-7 |
| Molekylformel | C7 D4 H N O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Benzoic-2,3,4,6-d4 acid','5-nitro- (9CI), 3-Nitro-2,4,5,6-tetradeuteriobenzoic acid, 5-Nitrobenzoic-2,3,4,6-d4 acid, 3-Nitrobenzoic-2,4,5,6-d4 acid, m-Nitrobenzoic acid-d4, 3-Nitrobenzoic Acid-D4, 3-Nitrobenzoic-d4 Acid, m-Nitrobenzoic-d4 Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5NO4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)/i1D,2D,3D,4D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c(C(=O)O)c([2H])c(c1[2H])[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 2,3,4,6-tetradeuterio-5-nitrobenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 171.144 |
| Formel vikt | 171.047 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?