Läs mer
m-Nitrofenol, 99,9 %, För GC-analys, MP Biomedicals™
Produktkod. 11429181 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11429181 100 g 100g
11409181 5 g 5g
11419181 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11429181 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215589380
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3830.00 SEK
    3645.51 SEK / 100g
    Save 184.49 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 554-84-7
Molekylformel C6H5NO3
Molekylvikt (g/mol) 139.11
MDL-nummer MFCD00007240
InChI-nyckel RTZZCYNQPHTPPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-nitrophenol, 3-hydroxynitrobenzene, m-hydroxynitrobenzene, phenol, 3-nitro, phenol, m-nitro, m-nitrofenol, meta-nitrophenol, 3-nitro-phenol, m-nitrofenol czech, 1-hydroxy-3-nitrobenzene
PubChem CID 11137
ChEBI CHEBI:34346
IUPAC-namn 3-nitrofenol
LEDER OC1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material m-Nitrophenol
Namnnotering För GC-analys
Färg Röd-Gul
Kvantitet 100 g
Formel vikt 139.11
Procent renhet 0.999
Fysisk form Kristallint pulver