missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
m-Opiazone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | m-Opiazone |
| CAS | 4821-88-9 |
| Molekylformel | C10H10N2O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 6,7-Dimethoxyphthalazin-1(2H)-one |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10N2O3/c1-14-8-3-6-5-11-12-10(13)7(6)4-9(8)15-2/h3-5H,1-2H3,(H,12,13) |
| LEDER | COc1cc2C=NNC(=O)c2cc1OC |
| IUPAC-namn | 6,7-dimethoxy-2H-phthalazin-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 206.2 |
| Formel vikt | 206.0691 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?