Läs mer
m,p-Quaterphenyl, TRC
Produktkod. 30423098
Change view
Kvantitet:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30423098 50 mg
30409610 250 mg
30422675 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30423098 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCQ11655050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1166-19-4
Molekylformel C24 H18
Molekylvikt (g/mol) 306.4
Synonym 3,4'-Diphenylbiphenyl, 1,1':3',1' ':4' ',1' ' '-Quaterphenyl
IUPAC-namn 1-fenyl-3-(4-fenylfenyl)bensen
LEDER c1ccc(cc1)c2ccc(cc2)c3cccc(c3)c4ccccc4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material m,p-Quaterphenyl
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C24H18/c1-3-8-19(9-4-1)21-14-16-22(17-15-21)24-13-7-12-23(18-24)20-10-5-2-6-11-20/h1-18H
Formel vikt 306.141