Läs mer
M-PEG4-thiol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | M-PEG4-thiol |
| CAS | 52190-55-3 |
| Molekylformel | C9H20O4S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 2-[2-[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethanethiol, 3,6,9,12-Tetraoxatridecane-1-thiol |
| InChI formel | InChI=1S/C9H20O4S/c1-10-2-3-11-4-5-12-6-7-13-8-9-14/h14H,2-9H2,1H3 |
| LEDER | COCCOCCOCCOCCS |
| IUPAC-namn | 2-[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethanethiol |
| Molekylvikt (g/mol) | 224.32 |
| Formel vikt | 224.1082 |