Läs mer
Thermo Scientific™ M-PER™ Däggdjursproteinextraktionsreagens
Product Code. 11884111 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
25 mL
250 mL
1 L
Unit Size:
1 L
250ml
25ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11884111 1 L 1 L
11874111 250 mL 250ml
11885095 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11884111 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 78505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10990.00 SEK
    10110.65 SEK / 1 L
    Save 879.35 SEK
    8% Av
View all promotions
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Edge
Add to basket
Isolera totalt protein från odlade däggdjursceller med detta mycket effektiva lys- och extraktionsreagens.
Thermo Scientific M-PER Mammalian Protein Extraction Reagent är utformad för att ge mycket effektiv extraktion av totalt lösligt protein från odlade däggdjursceller.
Egenskaper hos M-PER däggdjursproteinextraktionsreagens:
  • Mild—tvättmedelslys, som ger extrakt som omedelbart är kompatibla med coomassie (Bradford) och BCA proteintester eller SDS-PAGE
  • Compatible—extraherar lösliga proteiner i icke-denaturerat tillstånd, vilket möjliggör direkt användning vid immunprecipitation och andra affinitetsreningsprocedurer
  • Aminfri och dialyserbar—formulering säkerställer kompatibilitet med efterföljande analyssystem
  • Bekväm—lysering av vidhäftande celler direkt i plattan eller efter skrapning och tvätt i suspension
  • Icke-denaturerande—bibehållande aktivitet hos luciferas, beta-galaktosidas, CAT och andra rapporteringsgener lika bra eller bättre än andra leverantörers produkter och fryst/tin-metoder
Produktdetaljer
Den kompletta celllysreagensen innehåller ett milt, icke-denaturerande rengöringsmedel som löser upp cellmembran för att extrahera och lösliga hela proteinet från de flesta cellavdelningar. Extraktionen sker på endast 5 minuter och kräver lite eller ingen extra mekanisk störning. M-PER Reagens är formulerad för minimal interferens med biologiska tillämpningar nedströms. Reagensen har validerats för användning med flera cellinjer, inklusive primära, suspensions- och adherenta celltyper; De resulterande celllysaterna är kompatibla med många nedströmsanalyser, inklusive immunoanalyser, enzymanalyser och en rad vanliga rapporteringsanalyser.
Cellulär proteinextraktionscelllys—för att frigöra de proteiner som är av intresse—är ett viktigt första steg i många proteomikanalysprocedurer. M-PER Reagens är utformat för att effektivt extrahera lösligt protein från olika celltyper, inklusive primära celler och celler som odlas i suspensions- eller adherenta odlingsförhållanden. Reagens prestanda M-PER utvärderades för utbyten av både totalprotein och specifika målproteiner från de olika cellulära kompartementen. Dessutom, eftersom M-PER reagensen är formulerad med dialyserbara komponenter som saknar primära aminer, är den mer kompatibel med vissa senare tillämpningar, såsom luciferas, beta-galaktosidas och CAT-analyser, än andra proteinextraktionsmetoder.
Relaterade produkter
  • T-PER™ Reagens för vävnadsproteinextraktion (Kat. nr 78510)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kvantitet 1 L
Formatera Vätska
Produkttyp Protein Extraction Reagent
Volym (metrisk) 1 L
Innehåll och lagring Förvara produkten i rumstemperatur vid mottagandet.
Produktlinje M-PER