Läs mer
m-Phenylenediamine, 98%
Produktkod. 11408256
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11408256 250 g 250g
11498246 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11408256 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15339.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 108-45-2 | C6H8N2 | 108.144 g/mol
m-fenylendiamin används i den skummande hårfärgningskompositionen. Det används som ett syntetiskt polyimidmaterial av elektronisk kvalitet och härdare av epoxiharts. Det används också blockpolymerer, textilfibrer, uretaner, petroleumtillsatser, gummikemikalier, i korrosionsinhibitorer, i fotografering, som reagens för guld& brom.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
m-fenylendiamin används i hårfärgningskompositionen av skumtyp. Det används som ett syntetiskt polyimidmaterial av elektronisk kvalitet och härdare av epoxiharts. Det används också blockpolymerer, textilfibrer, uretaner, petroleumtillsatser, gummikemikalier, i korrosionsinhibitorer, i fotografering, som reagens för guld& brom.
Löslighet Löslig
i vatten, metanol, aceton,
DMF
, MEK, dioxan Anmärkningar
& Luft Ljuskänslig. Förvara i mörker. Förvara under torr argon. Inkompatibel med syror, Syraklorider, Syraanhydrider, Kloroformater, Starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-45-2
Molekylformel C6H8N2
Molekylvikt (g/mol) 108.144
MDL-nummer MFCD00007799
InChI-nyckel WZCQRUWWHSTZEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-phenylenediamine, 1,3-phenylenediamine, 1,3-diaminobenzene, 1,3-benzenediamine, m-diaminobenzene, 3-aminoaniline, m-aminoaniline, meta-phenylenediamine, developer c, 3-phenylenediamine
PubChem CID 7935
ChEBI CHEBI:8092
IUPAC-namn bensen-1,3-diamin
LEDER C1=CC(=CC(=C1)N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material m-Phenylenediamine
Smältpunkt 62°C to 66°C
Densitet 1.139
Kokpunkt 284°C to 287°C
Flampunkt 187°C (368°F)
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN1673
Beilstein 471357
Känslighet Air and light sensitive
Merck Index 14,7283
Löslighetsinformation Soluble in water, methanol, acetone, DMF, MEK, dioxane
Formel vikt 108.14
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.