Läs mer
m-Phenylenediamine, 99+%
Produktkod. 10563101 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
25g
500g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10563101 25 g Glasflaska 25g
10235230 250 g Glasflaska 250g
10306780 500 g Glasflaska 500g
10677672 1 kg Glasflaska 1kg
10617753 5 kg Plast trumma 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10563101 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 130560250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 108-45-2 | C6H8N2 | 108.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-45-2
Molekylformel C6H8N2
Molekylvikt (g/mol) 108.14
MDL-nummer MFCD00007799
InChI-nyckel WZCQRUWWHSTZEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-phenylenediamine, 1,3-phenylenediamine, 1,3-diaminobenzene, 1,3-benzenediamine, m-diaminobenzene, 3-aminoaniline, m-aminoaniline, meta-phenylenediamine, developer c, 3-phenylenediamine
PubChem CID 7935
ChEBI CHEBI:8092
IUPAC-namn bensen-1,3-diamin
LEDER C1=CC(=CC(=C1)N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material m-Phenylenediamine
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 63.0°C to 65.0°C
Färg Brun-grå eller brun till gul
Kokpunkt 282.0°C to 284.0°C
Flampunkt 175°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H4(NH2)2
Kvantitet 25 g
Beilstein 03, IV, 79
Merck Index 15, 7395
Löslighetsinformation Solubility in water: 350g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and chloroform
Formel vikt 108.14
Procent renhet 99+%
Fysisk form Pellets
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • m-Phenylenediamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.